Learn More
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Drei verschiedene Verschlussarten:
Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: 500/750/1000mL
Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: 500/750/1000mL
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Enthält | Ohne manipulationssicherem Ring |
| Material | Polypropylen  |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500/750/1000 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 54 mm |