Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Verschlusskappen
- Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 15981471
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml Flasche
200/300 ml Flasche
2000-ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
50-ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml Flasche
750/1000 ml Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
27 product options available for selection
| Product Code. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15981471 | 100 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15921421 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10697161 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10628271 | 100 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | - |
| 10615331 | 50-ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15921411 | 50-ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10749221 | 100 ml-Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15981451 | 100 ml-Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10632371 | 100 ml-Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15931411 | 100 ml-Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15991471 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10568822 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10360811 | 200/300 ml Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15941411 | 200/300 ml Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10550142 | 200/300 ml Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 15991451 | 200/300 ml Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15901481 | 500/750/1000 ml Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10569252 | 500/750/1000 ml Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15951411 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10129570 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10613822 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 17888167 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10483511 | 2000-ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 17898147 | 2000-ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15961411 | 750/1000 ml Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10087950 | 750/1000 ml Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10491771 | 1500/2500/4000 ml Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15981471
Supplier
Kautex™
Supplier No.
2000971152
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Drei verschiedene Verschlussarten:
Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: 100mL
Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: 100mL
Specifications
Specifications
| Farbe | Schwarz |
| Enthält | Ohne manipulationssicherem Ring |
| Material | Polypropylen |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |