Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Verschlusskappen
- Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 17888167
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17888167 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15921421 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10697161 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15981471 | 100 ml Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10628271 | 100 ml Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | - |
| 15921411 | 50 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10615331 | 50 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10749221 | 100 ml Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15981451 | 100 ml Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10632371 | 100 ml Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15931411 | 100 ml Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15991471 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10568822 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10360811 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15941411 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15991451 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10550142 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 15901481 | 500/750/1000 ml-Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10569252 | 500/750/1000 ml-Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15951411 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10129570 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10613822 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 10483511 | 2000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 17898147 | 2000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15961411 | 750/1000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10087950 | 750/1000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10491771 | 1500/2500/4000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17888167
Marke: Kautex™ 2000084481
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Weithalsdose PP:
Originalitätsverschluss PP, schwarz, auslaufsicher
Für Weithalsbehälter PE-HD:
Schraubverschluss PP schwarz, mit PE-Schaumeinlage
Volumen: OriginalitätsverschlussmL
Originalitätsverschluss PP, schwarz, auslaufsicher
Für Weithalsbehälter PE-HD:
Schraubverschluss PP schwarz, mit PE-Schaumeinlage
Volumen: OriginalitätsverschlussmL
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Enthält | Mit manipulationssicherem Ring |
| Material | Polypropylen  |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |