missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PPS-Laborverschraubung HT, GL 32, für Schlauch AD=20,0 mm
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schläuche mit Außendurchmesser 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur