Beschreibung
- WHEATON™ Röhrenförmige Dramfläschchen werden aus klarem Borosilikatglas mit einer Wärmeausdehnung von 5,1 hergestellt und verwendet WHEATON™ Schwarze Polypropylen-Kappen mit Folienauskleidung
- Sowohl Fläschchen als auch Verschlüsse eignen sich zur Aufbewahrung, Präsentation, Probenentnahme und für Apothekenanwendungen.
- Die Fläschchen verfügen über ein Stützgewinde und passen auf die schwarzen Polypropylen-Dramfläschchenverschlüsse mit Stützgewinde und Folienauskleidung. Ihr Volumen reicht von 1,75 ml bis 28 ml.
- Dram-Vial-Verschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich, bestehen aus Polypropylen, haben eine Folienauskleidung und bieten gute Barriereeigenschaften sowie Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkoholen.
- Schwarze, mit Polypropylenfolie ausgekleidete Dramfläschchenverschlüsse werden separat verkauft, passend zu den Fläschchengrößen und der jeweiligen Packungsgröße.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 399/Pk. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fläschchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Schraubverschluss |