Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Viton™ Kautschuk, schwarz
Artikelnummer. 10708731
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
11 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10708731 5 mm 7 mm -
10393891 4 mm 6 mm 1 Meter
10435431 8 mm 11 mm 1 Meter
3 options
Artikelnummer. 10708731
Marke: Deutsch Neumann™ 3200507
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterung sowie Benzin und Mineralöl.
  • Fluoroelastomer-Gummi (FPM)
  • Mit einem Temperaturbereich von −10 °C bis +200 °C
  • Bietet exzellente chemische Beständigkeit und Gasdurchlässigkeit
  • In 25 m-Rollen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Schwarz