Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Viton™ Kautschuk, schwarz
Artikelnummer. p-8009153
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
11 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10708731
Marke: Deutsch Neumann™ 3200507
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterung sowie Benzin und Mineralöl.
  • Fluoroelastomer-Gummi (FPM)
  • Mit einem Temperaturbereich von −10 °C bis +200 °C
  • Bietet exzellente chemische Beständigkeit und Gasdurchlässigkeit
  • In 25 m-Rollen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Schwarz