Learn More
Cole-Parmer™ Viton-Schlauch, schwarz
Artikelnummer. 11775399
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11.2 mm
12.8 mm
22.4 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Maximaler Druck:
17 psi
18 psi
20 psi
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 11775399
Marke: Cole-Parmer™ 0643405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine robuste und langlebige Option für Schläuche im Labor, entwickelt für den Einsatz mit Säure- und Lösungsmitteltransfer sowie bei Hochtemperaturarbeiten.
  • Lichtundurchlässig, schwarz
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Sterilisation wird nicht empfohlen
  • Temperaturbereich von −32 ° bis +204 °C
  • Erhältlich in Längen von 25 Fuß/Packung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GMP
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Säuren und Lösungsmitteln sowie Hochtemperaturarbeiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Sterilisationsmethode Nicht empfohlen
Farbe Schwarz
Härte 75 (Shore A)
Maximaler Druck 20 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C