Learn More
Cole-Parmer™ Viton-Schlauch, schwarz
Beschreibung
- Lichtundurchlässig, schwarz
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Sterilisation wird nicht empfohlen
- Temperaturbereich von −32 ° bis +204 °C
- Erhältlich in Längen von 25 Fuß/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GMP |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Viton |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Säuren und Lösungsmitteln sowie Hochtemperaturarbeiten |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -32 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |