Learn More
Cole-Parmer™ Viton™ Schwarze Schläuche
Artikelnummer. 11851920 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11.2 mm
12.8 mm
22.4 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Maximaler Druck:
17 psi
18 psi
20 psi
Packungsgröße:
7.50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Maximaler Druck Packungsgröße
11851920 22.4 mm 3.2 mm 17 psi 7.50 Meter
11841920 12.8 mm 1.6 mm 18 psi 7.50 Meter
11775399 11.2 mm 1.6 mm 20 psi 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11851920 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0643408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.00 €
    723.53 € / 7.5 Meter
    Sparen 225.47 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket
Eine robuste und langlebige Option für Schläuche im Labor, entwickelt für den Einsatz mit Säure- und Lösungsmitteltransfer sowie bei Hochtemperaturarbeiten.
  • Lichtundurchlässig, schwarz
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Sterilisation wird nicht empfohlen
  • Temperaturbereich von −32 ° bis +204 °C
  • Erhältlich in Längen von 25 Fuß/Packung
Specifications
Zertifizierung/Konformität GMP
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 22.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Säuren und Lösungsmitteln sowie Hochtemperaturarbeiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Sterilisationsmethode Nicht empfohlen
Farbe Schwarz
Härte 75 (Shore A)
Maximaler Druck 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C