Learn More
Epredia™ Klingenhalter für den Cryotome™ FSE Kryostat
Artikelnummer. p-4564342 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Klingenhalter mit niedrigem Profil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12111840 Klingenhalter mit niedrigem Profil 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12111840
Marke: Epredia™ A78910032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Klingenhalter halten Klingen für den Cryotome™ FSE Kryostat.
Thermo Scientific™ Klingenhalter halten Klingen für den Cryotome™ FSE Kryostat.
Universal-Klingenhalter:
  • Geeignet für Standard-C- oder D-Profilmesser bis 220 mm; 120 mm ist Standardlänge
  • Kann mit Standard-Stahlmessern oder einem Einwegklingenhalter verwendet werden
  • Zum Gebrauch mit Einwegklingenhaltern (Teilenr. 40 oder 47)
Klingenhalter für Einwegklingen mit niedrigem Profil:
  • Durch seitliche Bewegung des Klingenhalters entfällt die Notwendigkeit zum Lösen und Wiedereinspannen der Klinge
  • Die Farbkodierung identifiziert die Hebelfunktion
  • Halter für Einwegklingen mit niedrigem Profil
Hochprofil-Klingenhalter:
  • Durch seitliche Bewegung des Klingenhalters entfällt die Notwendigkeit zum Lösen und Wiedereinspannen der Klinge
  • Die Farbkodierung identifiziert die Hebelfunktion
  • Dieser Halter kann Standard- oder Hochprofil-Klingen für hohe Beanspruchung aufnehmen und ermöglicht somit einen breiten Anwendungsbereich an Gewebeschnitten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Klingenhalter mit niedrigem Profil
Zur Verwendung mit (Geräte) FSE/FE/SME/E