Learn More
Bollé Safety Explosionsschutzbrille
Artikelnummer. 12619140
Click to view available options
:
Klar
Product Code. 12619140
Brand: Bollé Safety BLARSI
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Unschlagbarer Komfort und ein modulares Design, das ein Halbmaske-Atemgerät für besseren Schutz ermöglicht.
  • Schutzbrille.
  • Modulare Bauweise.
  • Nimmt für zusätzlichen Schutz ein Halbmasken-Atemgerät auf.
  • Erhältlich mit oder ohne Schaumstoff.
  • Rundumsicht
  • Kugelzapfen-Ausführung.
  • Einstellbare Bänder
  • Überlaufrinne für Flüssigkeiten.
  • Kann über der Korrekturbrille getragen werden.
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
  • Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht einer Kugel von 6 mm und 0.86 g bei 120 m/s.
  • Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Thermisches Risiko 9: Diese Kennzeichnung gewährleistet Schutz vor Tropfenflüssigkeit, heißen Feststoffen, geschmolzenem Metall oder der Emission intensiver Strahlung. Nur Schutzbrille.
  • Beständigkeit gegen Beschlagen N: Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität EN166, EN170/2-1.2, Chemical risk 3, Mechanical risk B/T, Thermic risk 9, Anti-fog N, Optical class 1, CE
Objektivtyp Heat-resistant
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Impact-resistant, UV-behandelt
Beschreibung Model BLARSI
Linsenfärbung Clear
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Verstellbarer Nylonriemen
Anzahl pro Karton 65/Cs.
Anzahl pro Packung 1/bag, 5/Pk.
Gewicht (metrisch) 113 g
Lens Material Polycarbonate, Acetate
Rahmenmaterial TPR
UV-Schutz EN170/2-1.2