Learn More
Blasticidin S-Hydrochlorid (von Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10264913
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10264913 25 mg Bernsteinfarbiges Glas 25 Milligramm
10658203 50 mg Bernsteinfarbiges Glas 50 Milligramm
10648203 100 mg Bernsteinfarbiges Glas 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10264913 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP264725
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Balsticidin S hydrochloride ist ein Antibiotikum und hemmt die Peptidsysnthese sowohl in Pro- als auch in Eukaryoten. Die Resistenz beruht u.a. auf dem Deaminase-Gen. Durch die Deaminase wird das toxische Blasticidin in ein nicht-toxisches Derivat umgewandelt.
Weisses Puder
BLA-S, Cytovirin
Verhältnisformel: C17H26N8O5·HCl
M: 458,90 g/mol
CAS-Nr: [3513-03-9]
Empfohlene Lagerung: 0°C - 5°C
Hersteller: BP2647-25 Art.-Nr.
Beschreibung: Blasticidin S hydrochloride
Menge: 25mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-9-3513
Summenformel C17H27ClN8O5
Molekulargewicht (g/mol) 458.90
InChI-Schlüssel YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC-Name (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carbonsäure; Hydrochlorid
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blasticidin S Hydrochloride
Typ Blasticidin S Hydrochloride
Namenshinweis From Streptomyces griseochromogenes
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Schmelzpunkt 248°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit 900μg/mg min.
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Formelmasse 458.69
Reinheit (%) 99.0% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.