Läs mer
Läs mer
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.06 ml
±0.09 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.9 ml
±1.8 ml
Förpackningsstorlek:
1 Stück
2 Stück
Beskrivning
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
- Klasse B
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Polypropylen
- DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.9 ml |
| Anzahl pro Karton | 1 Stück |
| Toleranz | ±0.9 mL |
| Klasse | B |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering