Learn More
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Artikelnummer. 10663001 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.06 ml
±0.09 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.9 ml
±1.8 ml
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Fehlergrenze unitSize
10663001 5000 ml 34/35 ±1.8 ml 1 Stück
11858351 50 ml 12/21 ±0.09 ml 2 Stück
11838351 10 ml 10/19 ±0.06 ml 2 Stück
12683566 20 ml 10/19 ±0.06 ml 2 Stück
11848351 25 ml 10/19 ±0.06 ml 2 Stück
11868351 100 ml 12/21 ±0.15 ml -
11878351 200 ml 14/23 ±0.25 ml 2 Stück
11888351 250 ml 14/23 ±0.25 ml 2 Stück
10211741 1000 ml 24/29 ±0,6 mL 1 Stück
10291831 2000 ml 29/32 ±0.9 ml 1 Stück
11898351 500 ml 19/26 ±0.4 ml 2 Stück
11 options
Product Code. 10663001
Brand: Brand™ 36755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Silberbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B sind mit einem Polypropylenstopfen versehen. Die DE-M-Markierung in weißer Emailfarbe ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
  • Klasse B
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Stopfen aus Polypropylen
  • DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±1.8 ml
Anzahl pro Karton 1 Stück
Toleranz ±1.8 mL
Klasse B
Verschlussgröße 34/35