Learn More
Beskrivning
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
- Klasse B
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Polypropylen
- DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.09 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ±0.09 mL |
| Klasse | B |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?