Learn More
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.06 ml
±0.09 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.9 ml
±1.8 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
- Klasse B
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Polypropylen
- DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.06 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Klasse | B |
| Mehr anzeigen |