Learn More
Brand™ Blaubrand™ 25 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Artikelnummer. 15252845 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
Verschlussgröße:
10/16
14/23
Produkttyp:
Messkolben
Fehlergrenze:
± 0.03 ml
± 0.08 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15252845
Marke: Brand™ 37464
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A, USP, mit Glasstopfen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Die Glasstopfen lassen sich durch Polypropylenstopfen austauschen. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage lieferbar.
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
  • Kolben aus dunklem Braunglas schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Verschlussmaterial Glas
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ± 0.03 ml
Anzahl pro Karton 2 Stück
Produkttyp Messkolben
Toleranz ±0.03 ml
Klasse A
Verschlussgröße 10/16