Learn More
Brand™ Blaubrand™ 25 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
Verschlussgröße:
10/16
14/23
Produkttyp:
Messkolben
Fehlergrenze:
± 0.03 ml
± 0.08 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
- Kolben aus dunklem Braunglas schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ± 0.03 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | ±0.03 ml |
| Mehr anzeigen |