Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
2.5 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungsart | DE-M-Markierung |
| Min. Durchflusszeit | 5 s |
| Farbe | Orange |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Mehr anzeigen |