Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 1 Markierung, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, DIN 1769 |
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungsart | DE-M-Markierung |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Farbe | Gelb |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
| Mehr anzeigen |