Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 1 Markierung, mit Zertifikat
Artikelnummer. 15804968 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15804968 15 ml 1 Stück
15811475 3 ml 1 Stück
15815522 4 ml 1 Stück
15821475 5 ml 1 Stück
15825522 6 ml 1 Stück
15835522 7 ml 1 Stück
15894958 10 ml 1 Stück
15855522 25 ml 1 Stück
15865522 30 ml 1 Stück
15875522 40 ml 1 Stück
15885522 50 ml 1 Stück
12617046 100 ml 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 15804968
Marke: BRAND™ 929713
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 zertifiziert
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 1769
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Graduierungsart DE-M-Markierung
Toleranz ±0.03 ml
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 510 mm
Typ Vollpipette