Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatische Bürette
Artikelnummer. 10359951 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10359951 25 ml 1 Stück
10428952 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359951 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 22762
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BLAUBRAND™ Automatisches Bürette mit Hahn, seitlichem Hahn und PTFE-Hahn.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Graduierungen 0,05 ml
Enthält Blauer Schellbachstreifen
Sperrhahn L-Absperrhahn, seitlicher Absperrhahn, PTFE-Absperrhahn
Gewährleistung 12 Monate
Typ Bürette