Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn
Artikelnummer. 10180561 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10180561
Marke: BRAND™ 22768
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die automatische Bürette mit Granulatstruktur umfasst eine 2000-ml-Flasche aus Natronkalkglas und einen seitlichen Schellbach-Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken. Graduierungen liegen innerhalb der durch DIN und ISO definierten Fehlergrenzen und verfügen über eine DE-M-Markierung.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 385.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
  • Enthält Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (Zwischen-Absperrhahn mit PTFE-Küken).
  • Automatische Nullstellung.
  • Zwischen-Absperrhahn 4 NS/19 zum Umpumpen von Restflüssigkeit.
  • Gesamthöhe ca. 1 m inkl. 2000-ml-Flasche (Kalknatronglas).
  • Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,05 ml
Typ Automatische Bürette
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385