Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 385.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Schellbachstreifen.
- Enthält Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (Zwischen-Absperrhahn mit PTFE-Küken).
- Automatische Nullstellung.
- Zwischen-Absperrhahn 4 NS/19 zum Umpumpen von Restflüssigkeit.
- Gesamthöhe ca. 1 m inkl. 2000-ml-Flasche (Kalknatronglas).
- Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.05 ml |
| Enthält | Schellbachstreifen |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,03 mL |
| Typ | Automatische Bürette |
| Class | Klasse AS |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385, USP |