Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn
Artikelnummer. 10673202 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10673202 50 ml 1 Stück
11956129 10 ml 1 Stück
10418952 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673202 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 22523
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BLAUBRAND™ automatische Bürette umfasst einen seitlichen Absperrhahn und einen blauen Schellbachstreifen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbach Streifen
  • Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Automatische Nullstellung
  • Eine 2000-ml-Natronkalkglasflasche ist separat erhältlich (siehe 126965, BRAND BISTABIL™ Flaschen™ für automatische Büretten).
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers in jeder Verpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Blaue Schellbach-Streifen
Sperrhahn Seitlicher Absperrhahn
Gewährleistung 12 Monate
Typ Bürette