Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Messkolben Klasse A USP, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Mit Polypropylen-Stopfen.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.10 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 14/23 |