Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Pipetten mit Peleus-Ball, 1-Mark
Artikelnummer. 16397977 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
6 ml
20 mL
25 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
16397977 20 mL 6 Stück
16397967 1 ml 12 Stück
16347977 6 ml 6 Stück
16307987 25 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16397977 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 230614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.05 €
    76.54 € / 6 Stück
    Sparen 8.51 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klasse AS, 1-Mark Pipetten mit Peleus-Ball bieten eine höhere Messgenauigkeit als graduierte Pipetten.
  • AR-Glas™
  • Klasse 1-Mark-Graduierung
  • Mit Chargenkonformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klasse Klasse AS
Material AR-GLAS
Graduierungsart 1-Mark-Graduierungen
Enthält Chargenkonformitätsbescheinigung
Volumen (metrisch) 20 mL
Typ Vollpipette