Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Artikelnummer. 15260908 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15260908 1000 ml 1 Stück
15230908 100 ml 2 Stück
15290898 10 ml 2 Stück
15210908 50 ml 2 Stück
15287289 5 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15260908 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 32862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    89.59 € / 1 Stück
    Sparen 25.41 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Basis verfügt über einen sechseckigen Glasfuß für Stabilität. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen ohne Spritzer.
  • Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
  • Klasse A, DE-M-Markierung
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Aufgedruckte blaue Graduierungen
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält Ausguss, Sechskantfuß
Umfang DE-Markierung
Graduierungen 10 ml
Fehlergrenze ± 5 ml
Kalibrierung Volumenaufnahme
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse A
Höhe (metrisch) 465 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788, USP
Toleranz ±1 ml
Produkttyp Messzylinder