Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact automatische Bürette mit Glasflasche
Artikelnummer. 10237574 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10237574
Marke: BRAND™ 23920
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Die BRAND™ BLAUBRAND™ automatischen Kompaktbüretten mit Flasche sind auch einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Klasse AS, DE-M-Markierung
  • Graduierungen in blau
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn.
  • DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden in der Originalverpackung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
  • Enthält Bürettröhrchen mit Schellbachstreifen und automatischer Nullstellung, Absperrhahn mit Präzisionsspitze, Füllschlauch (PVC, transparent), Pumpenkopf und 2000-ml-Kalknatronglasflasche.
  • Halterungen, Bürettklammern und Gummibälge sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilicate Glass
Graduierungen 0.05 ml
Enthält Glasflasche
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,03 mL
Typ Automatische Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, USP