Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat
Artikelnummer. 15875562 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15875562 50 ml 1 Stück
15885562 100 ml 1 Stück
15895562 200 ml 1 Stück
15805572 250 ml 1 Stück
15815572 500 ml 1 Stück
15825572 1000 ml 1 Stück
15835572 2000 ml 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15875562
Marke: BRAND™ 956847
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.06 ml
Flaschenhalstyp Enghals
Graduated Ja
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße 12/21