Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A mit Chargenzertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
200 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
- Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.15 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |