Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Chargenzertifikat
Artikelnummer. p-7147830 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15811508
Marke: BRAND™ 230507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Wartezeit 5 Sekunden.
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart DE-M-Markierung
Toleranz 0.015 ml
Farbe Weiß
Volumen (metrisch) 5 ml
Typ Volumetrische Vollpipette