Learn More
BRAND™ Pyrex™ Graduierte Zylinder aus Glas, Klasse A, USP, zertifiziert
Artikelnummer. 15584409 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
5 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
15584409 2000 ml 20 ml 1 Stück
15734037 25 ml 0.5 ml 2 Stück
15358286 500 ml 5 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15584409 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 32864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    151.92 € / 1 Stück
    Sparen 25.08 €
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klasse A, USP Zertifiziert, kalibriert „To Containment“
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, das für seinen niedrigen Ausdehnungskoeffizienten und seine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bekannt ist.
  • Mit blauem Emaille-Druck für optimale Haltbarkeit und gute Lesbarkeit
  • Ausgestattet mit Ausgießer und einem stabilen sechseckigen Glasfuß für bequeme Handhabung und sicheren Stand.
  • Erhältlich in einer vollständigen Palette von ISO Größen von 5 ml bis 2000 ml
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Jede Einheit wird mit einer Chargennummer und einer USP Chargenzertifikat in Originalverpackung zur Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Enthält Ausguss, Sechskantfuß
Graduierungen 20 ml
Unterteilung 20 ml
Kalibrierung Volumenaufnahme
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse A
Höhe (metrisch) 505 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788, USP
Toleranz ±6 ml
Produkttyp Messzylinder