Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™-Glaskolbenpipetten mit einer Markierung, Klasse A, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
15 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.5 bis 100 ml
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Typ | Vollpipette |