Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™-Glaskolbenpipetten mit einer Markierung, Klasse A, mit Zertifikat
Artikelnummer. 15836925 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
15 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15836925
Marke: BRAND™ 950613
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
  • Aus AR-GLAS™
  • Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
  • Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.5 bis 100 ml
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Klasse A
Material AR-GLAS
Volumen (metrisch) 15 ml
Typ Vollpipette