Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Granulatstruktur Automatische Bürette
Artikelnummer. 10583661 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10583661
Marke: BRAND™ 22524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ohne Zwischen-Absperrhahn; mit Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Borosilikatglas Typ 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Automatische Nullstellung
  • Gesamthöhe ca. 1 m inklusive 2000-ml-Flasche (Kalknatronglas)
  • Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat pro Packung geliefert
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 10 ml
    Material Borosilicate Glass
    Graduierungen 0.02 ml
    Enthält Glasflasche
    Toleranz ±0.02 ml
    Typ Automatische Bürette
    Class Klasse AS
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, USP