Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
- Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
- Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
- Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
- Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
- Reinigung bis max. 95 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Transparent mit hellblauer Beschichtung |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 1 Stück |
| Toleranz | ±0.4 ml |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |