Learn More
Bleomycinsulfat (eine Mischung aus Bleomycinsulfatsalzen) >90 %, TRC
Artikelnummer. 30041192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041192 50 mg 50 Milligramm
30041150 5 mg 5 Milligramm
30041143 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB59580050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-93-4
Summenformel C55 H84 N17 O21 S3 . C55 H84 N20 O21 S2 . H O4 S . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 3036.21
Synonym Bleomycin, sulfate (salt), Blenoxane, Bleomycin sulfate, Blexane
IUPAC-Name [(2R,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S,6S)-2-[(1R,2S)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,,3-Diamino-3-Oxopropyl]Amino]-3-Oxopropyl]-5-Methylpyrimidin-4-Carbonyl]Amino]-3-[[(2R,3S,4S)-5-[[(2S,3R)-1-[2-[4-[4-(4-Carbamimidamodobutylcarbamoyl)-1,3-Thiazol-2-yl]-1,3-Thiazol-2-yl]Ethylamino]-3-Hydroxy-1-Oxobutan-2-yl]Amino]-3-Hydroxy-4-Methyl-5-Oxopentan-2-Yl]Amino]-1-(1H-Imidazol-5-yl)-3-Oxopropoxy]-4,5-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]Oxy-3, 5-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-4-yl] Carbamat; 3-[[2-[2-[2-[(2S,3R)-2-[[(2S,3S,4R)-4-[[(2S,,3R)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,3-diamino-3-oxopropyl]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4-Carbamoyloxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-3-hydroxy-2-methylpentanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]aminoethyl]-1,3-thiazol-4-yl]-1,3- Thiazol-4-Carbonyl]amino]Propylldimethylsulfanium; Wasserstoffsulfat; Schwefelsäure
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]3O)c4cnc[nH]4)C(=O)NCCc5nc(cs5)c6nc(cs6)C(=O)NCCCCNC(=N)N.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]9O)c%10cnc[nH]%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)c%12nc(cs%12)C(=O)NCCC[S+](C)C.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleomycin Sulfate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C55H84N20O21S2.C55H83N17O21S3.2H2O4S/c1-19-32(72-45(75-43(19)58)24(11-30(57)79)67-12-23(56)44(59)85)49(89)74-34(40(25-13-63-18-68-25)94-53-42(38(83)36(81)28(14-76)93-53)95-52-39(84)41(96-55(62)91)37(82)29(15-77)92-52)50(90)69-21(3)35(80)20(2)46(86)73-33(22(4)78)48(88)65-10-7-31-70-27(17-97-31)51-71-26(16-98-51)47(87)64-8-5-6-9-66-54(60)61;1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;2*1-5(2,3)4/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,67,76-78,80-84H,5-12,14-15,56H2,1-4H3,(H2,57,79)(H2,59,85)(H2,62,91)(H,63,68)(H,64,87)(H,65,88)(H,69,90)(H,73,86)(H,74,89)(H2,58,72,75)(H4,60,61,66);14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);2*(H2,1,2,3,4)/t20-,21+,22+,23-,24-,28-,29+,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,52+,53-;21-,22+,23+,24-,25-,29-,30+,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,53+,54-;;/m00../s1
Formelmasse 3034.002