Description
- Es ist ein atineoplastisches Antibiotikum.
- Eine Mischung aus zytotonischen Glykopeptid-Antibiotika, die mit DNA reagiert und zu einer Strangspaltung führt; zudem wurde eine Art von Sauerstofftransferase-Aktivität nachgewiesen. Bleomycin A2 ist der Hauptbestandteil des klinisch eingesetzten Bleomycins.
- Bleomycine unterscheiden sich im terminalen Amin voneinander und zeigen unterschiedliche biologische Aktivität.
Specifications
Specifications
| CAS | 9041-93-4 |
| Farbe | Weiß |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | > 99.0 % |
| Summenformel | C55H85N17O25S4 |
| MDL-Nummer | MFCD00070310 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Bluenoxan, Blexan, Bleo |
| Löslichkeitsinformationen | Sehr wasserlöslich, Methanol; leicht löslich in Ethanol. Praktisch unlöslich in Aceton, Ethylacetat, Butylacetat, Äther. |
| InChI-Schlüssel | WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1512.62 |
| Show More |