Learn More
Bleomycin-Sulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041921
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15483439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60727.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bleomycin sulfate, CAS # 9041-93-4, is a glycopeptide compound with antibiotic activity isolated from Streptomyces verticillus. It also exhibits anticancer activity. | CAS: 9041-93-4 | C55H85N17O25S4 | 1512.619 g/mol
Bleomycin sulfate is used as a glycopeptide antibiotic. It is capable of inducing oxidative cleavage of the DNA backbone, leading to apoptosis and also degrades RNA, and has been reported to display selectivity for RNA over DNA. Bleomycin acts as a sclerosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bleomycin-Sulfat wird als Glycopeptid-Antibiotikum verwendet. Es ist in der Lage, eine oxidative Spaltung des DNA-Grundgerüsts zu induzieren, was zu Apoptose führt und auch RNA abbaut, und es wurde berichtet, dass es die Selektivität für RNA gegenüber DNA anzeigt. Bleomycin wirkt als Sklerosierungsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-93-4
Summenformel C55H85N17O25S4
Molekulargewicht (g/mol) 1512.619
MDL-Nummer MFCD00070310
InChI-Schlüssel WUIABRMSWOKTOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131664136
IUPAC-Name [2-[2-[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-methylpyrimidin-4-carbonyl]amino]-3-[[5-[[1-[2-[4-[4-(3-dimethylsulfoniopropylcarbamoyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1,3-thiazol-2-yl]ethylamino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-hyd
SMILES CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OC(=N)[O-])O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NCCC5=NC(=CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)NCCC[S+](C)C)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleomycin sulfate
Typ Bleomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Merck Index 14,1318
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or DMSO
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bleomycin sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bleomycin, sulfate (salt)