Learn More
Invitrogen™ Bleselumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA558494
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30282669
  • 1204.00 € / 1 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Bleselumab is under investigation in clinical trial NCT02921789 (Study to Assess the Efficacy and Safety of Bleselumab in Preventing the Recurrence of Focal Segmental Glomerulosclerosis in de Novo Kidney Transplant Recipients).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bleselumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
ASKP-1240
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG4PE
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.