Learn More
Invitrogen™ Bleselumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283017
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283017 100 μg 100 Mikrogramm
30282669 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283017
Marke: Invitrogen™ MA558493
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Bleselumab is under investigation in clinical trial NCT02921789 (Study to Assess the Efficacy and Safety of Bleselumab in Preventing the Recurrence of Focal Segmental Glomerulosclerosis in de Novo Kidney Transplant Recipients).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bleselumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias ASKP-1240
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4PE