Learn More
SCAT™ Blindstopfen, Grüne Linie, PE
Artikelnummer. 31454222 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Pk.
5 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31454222 10 Pk.
31454230 5 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31454222 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 460501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20 €
    35.42 € / 1 Stück
    Sparen 9.78 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Green Line Sicherheitskappen stehen für die bewusste Entscheidung, auf PFAS zu verzichten, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.
  • PFAS-frei – zukunftssicher und nachhaltig: Die Green Line verzichtet vollständig auf PFAS und verwendet PEEK als fluorfreier Hochleistungskunststoff, der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit garantiert.
  • Vollständige regulatorische Sicherheit: Die Produkte der Green Line eliminieren die Risiken, die von den bevorstehenden PFAS-Verboten ausgehen, und erfüllen höchste Umwelt- und ESG-Anforderungen.
  • Technische Qualität ohne Kompromisse: Die Sicherheitskappen sind 1:1 kompatibel mit bestehenden Systemen, chemikalienbeständig, autoklavierbar und absolut dicht gemäß den geltenden Normen. SCAT Standard.
  • Sichtbar nachhaltig: Durch ihre grüne Farbe machen die Produkte Nachhaltigkeit sichtbar und demonstrieren das Engagement des Labors für eine PFAS-freie Zukunft.
  • Vorausschauende Entwicklung: Green Line sichert Laborprozesse langfristig gegen regulatorische Risiken ab und unterstützt nachhaltige Unternehmensstrategien.
  • Produktvielfalt und Kosteneffizienz: Die Serie bietet eine breite Palette an Varianten, Starterkits und Zubehör für flexible, kostengünstige und sofort einsatzbereite HPLC-Lösungen.
  • Zusammenfassend lässt sich sagen: SCAT Green Line steht für PFAS-freie, behördlich unbedenkliche, technisch leistungsstarke und sichtbar nachhaltige Laborlösungen – ohne Kompromisse bei Qualität, Dichtheit oder Kompatibilität. Während herkömmliche Verschlüsse auf PTFE basieren, einem Vertreter der sogenannten persistenten Chemikalien, verwendet die Green Line PEEK , ein vollständig fluorfreier Hochleistungskunststoff mit hervorragenden chemischen und thermischen Eigenschaften.
Spezifikation
Verschlussfarbe Farblos
Modell Typ 1
Menge 10 Pk.
Größe 1/4-28 UNF
Zur Verwendung mit (Anwendung) PFAS-freie Analysen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kapillarverbinder
Produkttyp Blindstopfen