Learn More
OHAUS™ Blockabdeckung
Artikelnummer. 15712599 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
2
4
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15712599
Marke: OHAUS™ 30400179
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Blockabdeckung ist eine durchsichtige Abdeckung zur Verwendung mit Blöcken bei niedrigen Temperaturen.
  • Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
  • Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
  • Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
  • Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
  • Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 Block
Typ Blockabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niedrige Temperaturen
Anzahl Blöcke 2