Learn More
Sartorius™ Blockgewichte
Artikelnummer. 15365276 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5 g
10 g
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
15365276 10 g 1 Stück
15375266 5 g 1 Stück
15375276 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15365276 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YCW7159AC02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blockgewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, die aus hochwertigen Materialien bestehen.
  • Toleranzen entsprechen OIML R111-1
  • Nicht magnetisierbar
  • Hergestellt aus schwarz lackiertem Gusseisen mit einer Dichte von 7.200 kg/m³.³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blockgewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse M1
Material Gusseisen
Gewicht (metrisch) 10 g
Dichte 7,200 kg/m³