Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. 15347958 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Places:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places unitSize
15347958 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 €
    238.00 € / 1 Stück
    Sparen 12.00 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Aluminiumlegierung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 1
Typ Block