Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
- Blöcke aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle) |
| Material | Aluminiumlegierung |
| No. of Places | 28 |
| Typ | Block |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |