Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. p-4933698 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) No. of Places unitSize
15327938 6mm 46 1 Stück
15337938 10 mm 28 1 Stück
15367938 13 mm 24 1 Stück
15377938 16 mm 15 1 Stück
15387938 18 mm 12 1 Stück
15397938 20 mm 8 1 Stück
15307948 25 mm 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15327938
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
Hinweis: Das abgebildete Gruppenprodukt ist als Einzelprodukt enthalten. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 46
Typ Block
Durchmesser (metrisch) 6mm