Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. 15397948 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1.5 ml
2.0 ml
15 ml
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) No. of Places unitSize
15397948 50 mL 4 1 Stück
15347938 1.5 ml 28 1 Stück
15357938 2.0 ml 28 1 Stück
15317948 0,5 mL 40 1 Stück
15387948 15 ml 15 1 Stück
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15397948
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Aus Aluminiumlegierung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 4
Typ Block
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.